4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48449-1G
PC48449-250MG
PC48449-5G
APOSPC48449-1GEA
375
CHF
APOSPC48449-1G
APOSPC48449-250MG
APOSPC48449-5G
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₃BrClFO Melting Pt: 77…79 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD26958726 CAS-Nummer: 1696224-75-5 |