Tris(1H,1H-heptafluorobutyl) borate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48447-5G PC48447-1G
APOSPC48447-5GEA 795 CHF
APOSPC48447-5G APOSPC48447-1G
Tris(1H,1H-heptafluorobutyl) borate
Tris(1H,1H-heptafluorobutyl) borate
Formel: C₁₂H₆BF₂₁O₃
Siedepunkt: 137 °C (200 mm Hg)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22124054
CAS-Nummer: 755-53-3