3-(Difluoromethoxy)piperidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48445-1G PC48445-250MG PC48445-500MG
APOSPC48445-1GEA 2750 CHF
APOSPC48445-1G APOSPC48445-250MG APOSPC48445-500MG
3-(Difluoromethoxy)piperidine 95%
3-(Difluoromethoxy)piperidine
Formel: C₆H₁₁F₂NO
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD24843076
CAS-Nummer: 1240528-91-9