5-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (2-(Trifluoromethyl)thiazol-5-yl)methanol, [2-(Trifluoromethyl)-1,3-thiazol-5-yl]methanol
PC48418-250MG PC48418-1G PC48418-5G
APOSPC48418-250MGEA 200 CHF
APOSPC48418-250MG APOSPC48418-1G APOSPC48418-5G
5-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole 95+%
5-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole
Formel: C₅H₄F₃NOS
MW: 183,152 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18632535
CAS-Nummer: 131748-97-5