2-Fluoro-5-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48395-1G PC48395-250MG
APOSPC48395-1GEA 114 CHF
APOSPC48395-1G APOSPC48395-250MG
2-Fluoro-5-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)benzaldehyde
2-Fluoro-5-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)benzaldehyde
Formel: C₁₀H₄F₈O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31812095
CAS-Nummer: 2379918-42-8