5-Chloro-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48393-1G PC48393-250MG
APOSPC48393-1GEA 279 CHF
APOSPC48393-1G APOSPC48393-250MG
5-Chloro-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
5-Chloro-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₅H₂ClF₃N₂O
MW: 198,53 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09909761
CAS-Nummer: 126538-83-8