2'-Fluoro-3'-methylacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(2-Fluoro-3-methylphenyl)ethanone
PC48390-1G PC48390-5G PC48390-25G
APOSPC48390-1GEA 62.7 CHF
APOSPC48390-1G APOSPC48390-5G APOSPC48390-25G
2'-Fluoro-3'-methylacetophenone
2'-Fluoro-3'-methylacetophenone
Formel: C₉H₉FO
MW: 152,166 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13194343
CAS-Nummer: 865664-05-7