3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(3-Bromo-2-chloro-6-fluorophenyl)methanol
PC48378-1G
PC48378-5G
APOSPC48378-1GEA
69.6
CHF
APOSPC48378-1G
APOSPC48378-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₅BrClFO MW: 239,469 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20923583 CAS-Nummer: 1784628-56-3 |