4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Formyl-5-nitrobenzotrifluoride, 4-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-tolualdehyde
PC48359-1G PC48359-5G
APOSPC48359-1GEA 26.2 CHF
APOSPC48359-1G APOSPC48359-5G
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₃NO₃
MW: 219.117 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13185769
CAS-Nummer: 50551-17-2