7-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
7-Bromo-6-fluorobenzo[d]oxazole
PC48357-1G
PC48357-250MG
APOSPC48357-1GEA
662
CHF
APOSPC48357-1G
APOSPC48357-250MG
7-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole 97%
7-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
Formel:
C₇H₃BrFNO MW: 216,007 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD25541880 CAS-Nummer: 1445995-78-7 |