3,4-dichloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4835-25G
PC4835-5G
APOSPC4835-25GEA
837
CHF
APOSPC4835-25G
APOSPC4835-5G
3,4-dichloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene
3,4-dichloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene
Formel:
C₄H₃Cl₂F₃ MW: 178,968 g/mol Siedepunkt: 79 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00155750 CAS-Nummer: 374-26-5 |