2-Bromo-5-fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Bromo-5-fluorocoumaran-3-one, 2-Bromo-5-fluoro-1-benzofuran-3(2H)-one, 2-Bromo-2,3-dihydro-5-fluoro-3-oxo-1-benzofuran
PC48347-1G
PC48347-250MG
APOSPC48347-1GEA
855
CHF
APOSPC48347-1G
APOSPC48347-250MG
2-Bromo-5-fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
2-Bromo-5-fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Formel:
C₈H₄BrFO₂ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD28096612 CAS-Nummer: 1823950-80-6 |