2-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(2-Bromo-3-fluorophenyl)methanol
PC48332-1G
PC48332-5G
PC48332-250MG
APOSPC48332-1GEA
108
CHF
APOSPC48332-1G
APOSPC48332-5G
APOSPC48332-250MG
2-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol 97%
2-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₆BrFO MW: 205,024 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12911577 CAS-Nummer: 1184915-45-4 |