2-[(Pentafluoropropanoyl)oxy]ethyl methacrylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-[(2,2,3,3,3-Pentafluoropropanoyl)oxy]ethyl 2-methylprop-2-enoate, 2-(2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-oxopropoxy)ethyl methacrylate
PC48330-25G PC48330-5G PC48330-1G
APOSPC48330-25GEA 1450 CHF
APOSPC48330-25G APOSPC48330-5G APOSPC48330-1G
2-[(Pentafluoropropanoyl)oxy]ethyl methacrylate 97%
2-[(Pentafluoropropanoyl)oxy]ethyl methacrylate
Formel: C₉H₉F₅O₄
MW: 276,157 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD26407435
CAS-Nummer: 938459-25-7