1-Bromo-7-fluoroisoquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Bromo-7-fluoro-2-azanaphthalene
PC48317-500MG
PC48317-100MG
PC48317-250MG
APOSPC48317-500MGEA
264
CHF
APOSPC48317-500MG
APOSPC48317-100MG
APOSPC48317-250MG
1-Bromo-7-fluoroisoquinoline
1-Bromo-7-fluoroisoquinoline
Formel:
C₉H₅BrFN MW: 226,045 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD15832812 CAS-Nummer: 1207448-24-5 |