3-(Difluoromethoxy)-4-fluorobromobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Bromo-α,α,2-trifluoroanisole, 4-Bromo-2-(1,1-difluoromethoxy)-1-fluorobenzene, 4-Bromo-2-(difluoromethoxy)-1-fluorobenzene
PC48299-25G
PC48299-5G
APOSPC48299-25GEA
987
CHF
APOSPC48299-25G
APOSPC48299-5G
3-(Difluoromethoxy)-4-fluorobromobenzene
3-(Difluoromethoxy)-4-fluorobromobenzene
Formel:
C₇H₄BrF₃O MW: 241,005 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11036068 CAS-Nummer: 954235-78-0 |