2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48289-1G
PC48289-250MG
PC48289-5G
APOSPC48289-1GEA
152
CHF
APOSPC48289-1G
APOSPC48289-250MG
APOSPC48289-5G
2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)acetic acid 95%
2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)acetic acid
Formel:
C₈H₆ClFO₃ MW: 204,583 g/mol Melting Pt: 132…134 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06823830 CAS-Nummer: 331-41-9 |