5-(Trifluoromethyl)-2-furaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-(Trifluoromethyl)furan-2-carboxaldehyde, 5-(Trifluoromethyl)furfural, 2-Formyl-5-(trifluoromethyl)furan
PC4825-1G
PC4825-250MG
APOSPC4825-1GEA
602
CHF
APOSPC4825-1G
APOSPC4825-250MG
5-(Trifluoromethyl)-2-furaldehyde 97%
5-(Trifluoromethyl)-2-furaldehyde
Formel:
C₆H₃F₃O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00525585 CAS-Nummer: 17515-80-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |