6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nicotinonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyridine-3-carbonitrile, 2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyridine-5-carbonitrile, 5-Cyano-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine
PC4821-1G PC4821-5G
APOSPC4821-1GEA 166 CHF
APOSPC4821-1G APOSPC4821-5G
6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nicotinonitrile 98%
6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nicotinonitrile
Formel: C₈H₅F₃N₂O
MW: 202.133 g/mol
Melting Pt: 47…49 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00100036
CAS-Nummer: 159981-18-7