4,5,5,6,6,6-Hexafluoro-4-(trifluoromethyl)hexanoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC4807F-1G
PC4807F-5G
APOSPC4807F-1GEA
40.1
CHF
APOSPC4807F-1G
APOSPC4807F-5G
4,5,5,6,6,6-Hexafluoro-4-(trifluoromethyl)hexanoic acid 97%
4,5,5,6,6,6-Hexafluoro-4-(trifluoromethyl)hexanoic acid
Formel:
C₇H₅F₉O₂ MW: 292,099 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00155858 CAS-Nummer: 239463-95-7 UN: 1760 ADR: 8,III |