Methyl 5-bromo-2,3,4-trifluorobenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48003-1G
PC48003-250MG
PC48003-5G
APOSPC48003-1GEA
34.8
CHF
APOSPC48003-1G
APOSPC48003-250MG
APOSPC48003-5G
Methyl 5-bromo-2,3,4-trifluorobenzoate 95%
Methyl 5-bromo-2,3,4-trifluorobenzoate
Formel:
C₈H₄BrF₃O₂ MW: 269,015 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12911527 CAS-Nummer: 530145-59-6 |