3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC47693-1G PC47693-250MG
APOSPC47693-1GEA 801 CHF
APOSPC47693-1G APOSPC47693-250MG
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzonitrile 95%
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₂BrClFN
MW: 234.453 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31924547
CAS-Nummer: 2092624-38-7