2-Bromo-3,5-difluoroaniline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC47688-1G
PC47688-5G
PC47688-10G
APOSPC47688-1GEA
26.2
CHF
APOSPC47688-1G
APOSPC47688-5G
APOSPC47688-10G
2-Bromo-3,5-difluoroaniline 95+%
2-Bromo-3,5-difluoroaniline
Formel:
C₆H₄BrF₂N MW: 208,003 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16661040 CAS-Nummer: 500357-40-4 |