Magnesium nonafluorobutane-1-sulphonate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Magnesium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate, Magnesium nonaflate
PC4649-5G PC4649-1G
APOSPC4649-5GEA 486 CHF
APOSPC4649-5G APOSPC4649-1G
Magnesium nonafluorobutane-1-sulphonate 97%
Magnesium nonafluorobutane-1-sulphonate
Formel: 2(C₄F₉O₃S)·Mg
MW: 622,488 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095412
CAS-Nummer: 507453-86-3