1-(2-Chloroethyl)-3-(3,5-difluorophenyl)urea
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC46363-1G PC46363-250MG
APOSPC46363-1GEA 31.4 CHF
APOSPC46363-1G APOSPC46363-250MG
1-(2-Chloroethyl)-3-(3,5-difluorophenyl)urea
1-(2-Chloroethyl)-3-(3,5-difluorophenyl)urea
Formel: C₉H₉ClF₂N₂O
MW: 234,63 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31372409
CAS-Nummer: 2169031-53-0