1-(2-Chloroethyl)-3-(3-fluorophenyl)urea
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC46359-1G
PC46359-250MG
APOSPC46359-1GEA
31.4
CHF
APOSPC46359-1G
APOSPC46359-250MG
1-(2-Chloroethyl)-3-(3-fluorophenyl)urea
1-(2-Chloroethyl)-3-(3-fluorophenyl)urea
Formel:
C₉H₁₀ClFN₂O MW: 216,64 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14586691 CAS-Nummer: 146257-15-0 |