Ethyl N-[4-(trifluoromethyl)pyrimid-2-yl]piperidine-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 1-(4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylate
PC4631-10G PC4631-1G PC4631-5G
APOSPC4631-10GEA 1200 CHF
APOSPC4631-10G APOSPC4631-1G APOSPC4631-5G
Ethyl N-[4-(trifluoromethyl)pyrimid-2-yl]piperidine-4-carboxylate
Ethyl N-[4-(trifluoromethyl)pyrimid-2-yl]piperidine-4-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₆F₃N₃O₂
MW: 303,28 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00661832
CAS-Nummer: 215654-84-5