2-[1-Amino-2-(4-fluorophenoxy)ethylidene]malononitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC4613-1G
PC4613-100MG
PC4613-5G
APOSPC4613-1GEA
342
CHF
APOSPC4613-1G
APOSPC4613-100MG
APOSPC4613-5G
2-[1-Amino-2-(4-fluorophenoxy)ethylidene]malononitrile 95%
2-[1-Amino-2-(4-fluorophenoxy)ethylidene]malononitrile
Formel:
C₁₁H₈FN₃O MW: 217,199 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00139200 CAS-Nummer: 1284228-23-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |