2-(4-Bromophenyl)-2-[4-(4-fluorobenzoyl)phenyl]acetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4612-1G PC4612-500MG PC4612-5G
APOSPC4612-1GEA 362 CHF
APOSPC4612-1G APOSPC4612-500MG APOSPC4612-5G
2-(4-Bromophenyl)-2-[4-(4-fluorobenzoyl)phenyl]acetonitrile 97%
2-(4-Bromophenyl)-2-[4-(4-fluorobenzoyl)phenyl]acetonitrile
Formel: C₂₁H₁₃BrFNO
MW: 394,236 g/mol
Melting Pt: 136…138 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00792170
CAS-Nummer: 339115-52-5