Dimethyl perfluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-dioate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4591-25G
PC4591-5G
APOSPC4591-25GEA
546
CHF
APOSPC4591-25G
APOSPC4591-5G
Dimethyl perfluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-dioate 98%
Dimethyl perfluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-dioate
Formel:
C₈H₆F₈O₆ MW: 350,117 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094248 CAS-Nummer: 24647-20-9 |