Sodium 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4558-25G
PC4558-5G
PC4558-100G
APOSPC4558-25GEA
112
CHF
APOSPC4558-25G
APOSPC4558-5G
APOSPC4558-100G
Sodium 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate
Sodium 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate
Formel:
C₇F₅O₂·Na MW: 234,055 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01652013 CAS-Nummer: 4830-57-3 |