3-[(1H,1H,9H-Perfluoronon-1-yl)oxy]-1,2-propenoxide 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-{[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-Hexadecafluoronon-1-yl)oxy]methyl}oxirane
PC4535B-25G PC4535B-5G
APOSPC4535B-25GEA 864 CHF
APOSPC4535B-25G APOSPC4535B-5G
3-[(1H,1H,9H-Perfluoronon-1-yl)oxy]-1,2-propenoxide 96%
3-[(1H,1H,9H-Perfluoronon-1-yl)oxy]-1,2-propenoxide
Formel: C₁₂H₈F₁₆O₂
MW: 488,165 g/mol
Siedepunkt: 251 °C
Dichte: 1.682 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236091
CAS-Nummer: 125370-60-7