(Z)-(1,2-Difluorovinyl)trimethylsilane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC450572-1G
PC450572-250MG
APOSPC450572-1GEA
1030
CHF
APOSPC450572-1G
APOSPC450572-250MG
(Z)-(1,2-Difluorovinyl)trimethylsilane 97%
(Z)-(1,2-Difluorovinyl)trimethylsilane
Formel:
C₅H₁₀F₂Si MW: 136,215 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD30062987 CAS-Nummer: 17757-16-3 UN: 1993 ADR: 3,II |