4-Iodo-1,1,2,2,2-pentafluoropentane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450569-25G PC450569-5G
APOSPC450569-25GEA 1050 CHF
APOSPC450569-25G APOSPC450569-5G
4-Iodo-1,1,2,2,2-pentafluoropentane
4-Iodo-1,1,2,2,2-pentafluoropentane
Formel: C₅H₆F₅I
MW: 287,998 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18781884
CAS-Nummer: 1379295-32-5