N-Boc-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene-1-carboximidamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450563-1G PC450563-250MG
APOSPC450563-1GEA 989 CHF
APOSPC450563-1G APOSPC450563-250MG
N-Boc-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene-1-carboximidamide
N-Boc-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene-1-carboximidamide
Formel: C₁₂H₁₁F₅N₂O₂
MW: 310,22 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30062918
CAS-Nummer: 1980048-36-9