Hexakis(3,3,3-trifluoropropoxy)phosphazene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450559-1G PC450559-250MG
APOSPC450559-1GEA 690 CHF
APOSPC450559-1G APOSPC450559-250MG
Hexakis(3,3,3-trifluoropropoxy)phosphazene 95%
Hexakis(3,3,3-trifluoropropoxy)phosphazene
Formel: C₁₈H₂₄F₁₈N₃O₆P₃
MW: 813,292 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01075243
CAS-Nummer: 1980062-79-0