Buten-1-ylsulphur pentafluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450557-1G PC450557-250MG
APOSPC450557-1GEA 829 CHF
APOSPC450557-1G APOSPC450557-250MG
Buten-1-ylsulphur pentafluoride
Buten-1-ylsulphur pentafluoride
Formel: C₄H₇F₅S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31561017
CAS-Nummer: 2149605-96-7
UN: 1993
ADR: 3,III