3,3-Difluoro-1-nitro-2-propanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450554-1G PC450554-250MG
APOSPC450554-1GEA 1420 CHF
APOSPC450554-1G APOSPC450554-250MG
3,3-Difluoro-1-nitro-2-propanol 95%
3,3-Difluoro-1-nitro-2-propanol
Formel: C₃H₅F₂NO₃
MW: 141,074 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28137318
CAS-Nummer: 148628-50-6
UN: 1993
ADR: 3,III