4,4-Bis(trifluoromethyl)-5,5,6,6,7,7,7-heptafluoroheptyl acrylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450547-1G PC450547-5G
APOSPC450547-1GEA 138 CHF
APOSPC450547-1G APOSPC450547-5G
4,4-Bis(trifluoromethyl)-5,5,6,6,7,7,7-heptafluoroheptyl acrylate 97%
4,4-Bis(trifluoromethyl)-5,5,6,6,7,7,7-heptafluoroheptyl acrylate
Formel: C₁₂H₉F₁₃O₂
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD28334481
CAS-Nummer: 1980085-17-3