(1-Dimethylamino-2,2,2-trifluoroethoxy)triethylsilane
Lieferant: Apollo Scientific
PC450523-1G PC450523-5G
APOSPC450523-1GEA 297 CHF
APOSPC450523-1G APOSPC450523-5G
(1-Dimethylamino-2,2,2-trifluoroethoxy)triethylsilane
(1-Dimethylamino-2,2,2-trifluoroethoxy)triethylsilane
Formel: C₁₀H₂₂F₃NOSi
MW: 257,368 g/mol
Siedepunkt: 64…66 °C (5 mm Hg)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30730306
CAS-Nummer: 208331-60-6