1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(triethylsiloxy)ethane
Lieferant: Apollo Scientific
PC450516-1G PC450516-5G
APOSPC450516-1GEA 297 CHF
APOSPC450516-1G APOSPC450516-5G
1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(triethylsiloxy)ethane
1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(triethylsiloxy)ethane
Formel: C₁₄H₃₁F₃O₂Si₂
MW: 344,561 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30730303
CAS-Nummer: 1922958-20-0