(1-Ethoxy-2,2-difluoroethoxy) triethylsilane
Lieferant: Apollo Scientific
PC450511-1G PC450511-5G
APOSPC450511-1GEA 297 CHF
APOSPC450511-1G APOSPC450511-5G
(1-Ethoxy-2,2-difluoroethoxy) triethylsilane
(1-Ethoxy-2,2-difluoroethoxy) triethylsilane
Formel: C₁₀H₂₂F₂O₂Si
MW: 240,363 g/mol
Siedepunkt: 69…70 °C (6 mm Hg)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30730298
CAS-Nummer: 1922958-24-4