(2-Chloro-1-ethoxy-2,2-difluoroethoxy)triethylsilane
Lieferant: Apollo Scientific
PC450510-1G PC450510-5G
APOSPC450510-1GEA 297 CHF
APOSPC450510-1G APOSPC450510-5G
(2-Chloro-1-ethoxy-2,2-difluoroethoxy)triethylsilane
(2-Chloro-1-ethoxy-2,2-difluoroethoxy)triethylsilane
Formel: C₁₀H₂₁ClF₂O₂Si
MW: 274,808 g/mol
Siedepunkt: 78…79 °C (6 mm Hg)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30730297
CAS-Nummer: 1922958-25-5