(1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethoxy) triethylsilane
Lieferant: Apollo Scientific
PC450509-1G PC450509-5G
APOSPC450509-1GEA 297 CHF
APOSPC450509-1G APOSPC450509-5G
(1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethoxy) triethylsilane
(1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethoxy) triethylsilane
Formel: C₁₀H₂₁F₃O₂Si
MW: 258,353 g/mol
Siedepunkt: 66…67 °C (8 mm Hg)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30730296
CAS-Nummer: 1254592-76-1