Dipotassium 1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)butane-2,3-bis(olate) 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC450500-1G PC450500-250MG
APOSPC450500-1GEA 1160 CHF
APOSPC450500-1G APOSPC450500-250MG
Dipotassium 1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)butane-2,3-bis(olate) 95%
Dipotassium 1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)butane-2,3-bis(olate)
Formel: C₆F₁₂O₂·2K
MW: 410,24 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27918470
CAS-Nummer: 127802-89-5