2,2-Difluoroethyl 1H-imidazole-1-carboxylate, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450492-1G PC450492-5G
APOSPC450492-1GEA 131 CHF
APOSPC450492-1G APOSPC450492-5G
2,2-Difluoroethyl 1H-imidazole-1-carboxylate, technische Qualität
2,2-Difluoroethyl 1H-imidazole-1-carboxylate
Formel: C₆H₆F₂N₂O₂
MW: 176,121 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28334494
CAS-Nummer: 1980034-77-2