2,2-Difluoroethyl chloroformate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC450490-1G PC450490-5G PC450490-25G
APOSPC450490-1GEA 151 CHF
APOSPC450490-1G APOSPC450490-5G APOSPC450490-25G
2,2-Difluoroethyl chloroformate
2,2-Difluoroethyl chloroformate
Formel: C₃H₃ClF₂O₂
MW: 144,505 g/mol
Siedepunkt: 72…74 °C (150 mm Hg)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24141311
CAS-Nummer: 111022-16-3
UN: 2742
ADR: 6.1+3+8,II