7-Fluoronaphthalen-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC45032-100MG
PC45032-250MG
APOSPC45032-100MGEA
57.5
CHF
APOSPC45032-100MG
APOSPC45032-250MG
7-Fluoronaphthalen-1-ol 95%
7-Fluoronaphthalen-1-ol
Formel:
C₁₀H₇FO MW: 162,16 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00077540 CAS-Nummer: 3132-92-1 |