4-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC45031-1G
PC45031-250MG
PC45031-5G
APOSPC45031-1GEA
69.6
CHF
APOSPC45031-1G
APOSPC45031-250MG
APOSPC45031-5G
4-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
4-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel:
C₈H₅BrF₃NO₃ MW: 300.029 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD15527568 CAS-Nummer: 453565-89-4 |