3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC45030-1G
PC45030-250MG
APOSPC45030-1GEA
69.6
CHF
APOSPC45030-1G
APOSPC45030-250MG
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₁₀H₆F₆O₃ MW: 288,143 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32177069 CAS-Nummer: 2375008-65-2 |